Print…
Cobre ≥99.5%, cavacos, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
23055.232EA 51.3 EUR
23055.232 23055.298
Cobre ≥99.5%, cavacos, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Cobre
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Encomendar
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in nitric acid Max. 0.05 %
Ag (Silver) Max. 50 ppm
Fe + Al Max. 0.025 %
Pb (Lead) Max. 0.05 %