Print…
Cobre ≥99.9% (baseado nos metais), pó esférico -170/+400 mesh oxigênio <0,1%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
43385.22 43385.A3 43385.36
43385.22EA 67 EUR
43385.22 43385.A3 43385.36
Cobre ≥99.9% (baseado nos metais), pó esférico -170/+400 mesh oxigênio <0,1%
Cobre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Copper Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545