Print…
Cobre ≥99.99% (baseado nos metais), fio, Ø 0.015 mm (0.0006 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43238.G6 43238.H2
43238.G6EA 226 EUR
43238.G6 43238.H2
Cobre ≥99.99% (baseado nos metais), fio, Ø 0.015 mm (0.0006 in)
Cobre
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.0016g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545