Print…
Cobre 99,9999 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42977.G6 42977.H2
42977.G6EA 198 EUR
42977.G6 42977.H2
Cobre 99,9999 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Cobre
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.07g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Peso Molecular: 63.55 g/mol
Ponto de ebulição: 2595
Ponto de Fusão: 1083
Densidade: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545