Print…
Cobre ≥99.9% (baseado nos metais), pó esférico APS 10 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
42689.18 42689.30
42689.18EA 50.6 EUR
42689.18 42689.30
Cobre ≥99.9% (baseado nos metais), pó esférico APS 10 µm
Cobre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Reddish Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545