Print…
Cobre, Tela metálica 50 mesh, Ø 0.23 mm (0.009 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39713.WP 39713.WQ
39713.WPEA 76.8 EUR
39713.WP 39713.WQ
Cobre, Tela metálica 50 mesh, Ø 0.23 mm (0.009 in)
Cobre
CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545