Print…
Cobre ≥99.996% (baseado nos metais), projétil, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39675.14 39675.22
39675.14EA 86.1 EUR
39675.14 39675.22
Cobre ≥99.996% (baseado nos metais), projétil, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Cobre
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈1.8g/slug see TECH Notes Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545