Print…
Cobre ≥99.9% (baseado em metais), folha fina, Espessura: 0.0125 mm (0.0005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38381.FF 38381.FI 38381.GH
38381.FFEA 70.1 EUR
38381.FF 38381.FI 38381.GH
Cobre ≥99.9% (baseado em metais), folha fina, Espessura: 0.0125 mm (0.0005 in)
Cobre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Peso Molecular: 63.55 g/mol
Ponto de ebulição: 2595
Ponto de Fusão: 1083
Densidade: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545