Print…
Funis para filtração a vácuo
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4203 4204
516-7579EA 294 EUR
516-7579 516-7580
Funis para filtração a vácuo
Funis Funis de filtração Funis de filtração
Polissulfona, transparente.
  • Funis transparentes com graduação permite fácil medição visual
  • Menos dispendioso que em aço inoxidável e mais durável que em vidro
  • Fácil mudança de filtro
  • Acoplamento Twist-lock minimiza a ruptura do filtro
Ideais para purificação de líquidos, filtração a vácuo e contagem de cintilação.