Print…
Cobre ≥99.99% (baseado nos metais), pastilhas livre de oxigênio, Ø 13 mm (0.51 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
36686.36 36686.A3
36686.36EA 121 EUR
36686.36 36686.A3
Cobre ≥99.99% (baseado nos metais), pastilhas livre de oxigênio, Ø 13 mm (0.51 in)
Cobre
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545