Print…
Cobre ≥99.95% (baseado nos metais), folha livre de oxigênio, recozido, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
36396.FI 36396.GB
36396.FIEA 88.4 EUR
36396.FI 36396.GB
Cobre ≥99.95% (baseado nos metais), folha livre de oxigênio, recozido, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Cobre
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈5.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545