Print…
Cobre ≥99.8% (baseado nos metais), folha fina, Thickness: 0.01 mm (0.0003 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
35815.FF 35815.FI 35815.GH
35815.FFEA 68.2 EUR
35815.FF 35815.FI 35815.GH
Cobre ≥99.8% (baseado nos metais), folha fina, Thickness: 0.01 mm (0.0003 in)
Cobre
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.06g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545