Print…
Cobre ≥99.9% (baseado nos metais), folha, recozido, Espessura: 0.127 mm (0.005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13380.CU 13380.CV
13380.CUEA 81.6 EUR
13380.CU 13380.CV
Cobre ≥99.9% (baseado nos metais), folha, recozido, Espessura: 0.127 mm (0.005 in)
Cobre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈45.5g/20x20cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545