Print…
Cobre ≥99.9985% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11392.FI 11392.GH
11392.FIEA 181 EUR
11392.FI 11392.GH
Cobre ≥99.9985% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Cobre
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈11.2g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545