Print…
Cobre ≥99.9985% (baseado nos metais), fio, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10972.G6 10972.H2
10972.G6EA 144 EUR
10972.G6 10972.H2
Cobre ≥99.9985% (baseado nos metais), fio, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Cobre
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.44g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545