Print…
Cobre ≥99.9999% (baseado nos metais), pastilhas, Puratronic® ≤ 6 mm (0.2 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10955.14 10955.22 10955.36
10955.14EA 180 EUR
10955.14 10955.22 10955.36
Cobre ≥99.9999% (baseado nos metais), pastilhas, Puratronic® ≤ 6 mm (0.2 in)
Cobre
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545