Print…
Cobre ≥99.9% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10783.H4 10783.H7 10783.H9
10783.H4EA 115 EUR
10783.H4 10783.H7 10783.H9
Cobre ≥99.9% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Cobre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈1.75g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545