Print…
Cobre 99+% (baseado nos metais), cavacos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10161.18 10161.30 10161.A1
10161.18EA 27.5 EUR
10161.18 10161.30 10161.A1
Cobre 99+% (baseado nos metais), cavacos
Cobre
Purity: 99+% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Long, thin, coiled strands Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545