Print…
Cobre ≥99.5% (baseado nos metais), pó -150 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10160.22 10160.36 10160.A3
10160.22EA 68.4 EUR
10160.22 10160.36 10160.A3
Cobre ≥99.5% (baseado nos metais), pó -150 mesh
Cobre
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-50-8 Molecular Formula: Apparent density 2.6-2.8g/cm3 Appearance: Copper Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545