Print…
Cobre 99.9% (baseado em traços de metais), pastilhas 1-10 mm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
207691000 207695000 207690025
ACRO207691000EA 33.7 EUR
ACRO207691000 ACRO207695000 ACRO207690025
Cobre 99.9% (baseado em traços de metais), pastilhas 1-10 mm
Cobre
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Encomendar
Appearance Rust brown Metallic shots
Particle size 1 to 10 mm
Total trace metal impurities ≤0.1 %