Print…
Cobre 99%, powder max 106 µm (-140 mesh)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
196570250 196575000 196570025
ACRO196570250EA 25.1 EUR
ACRO196570250 ACRO196575000 ACRO196570025
Cobre 99%, powder max 106 µm (-140 mesh)
Cobre
Fórmula: Cu
Peso Molecular: 63.55 g/mol
Ponto de ebulição: 2595
Ponto de Fusão: 1083
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,02545
Encomendar
Appearance Red to red-brown Powder
Assay ≥98.5 % (Cu)
Particle size (Maximum) 106 µm
Apparent density 1.35 g/ml
Average particle size 25 µm