Praseodímio ≥99.5% (baseado em metais excluindo Ta), hastes, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40296.DH
40296.DJ
40296.DM
40296.HF
40296.DHEA
709
EUR
40296.DH
40296.DJ
40296.DM
40296.HF
Praseodímio ≥99.5% (baseado em metais excluindo Ta), hastes, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Praseodímio
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-10-0
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.86g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Fórmula:
Pr Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011174 Número CAS: 7440-10-0 EINECS: 231-120-3 |