Praseodímio ≥99.1% (baseado em metais excluindo Ta), hastes, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40295.DH
40295.DJ
40295.DM
40295.HF
40295.DHEA
276
EUR
40295.DH
40295.DJ
40295.DM
40295.HF
Praseodímio ≥99.1% (baseado em metais excluindo Ta), hastes, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Praseodímio
Purity: 99.1%
CAS No.: 7440-10-0
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.22g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Fórmula:
Pr Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011174 Número CAS: 7440-10-0 EINECS: 231-120-3 |