Praseodímio ≥99.5% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13963.FF
13963.FI
13963.FFEA
243
EUR
13963.FF
13963.FI
Praseodímio ≥99.5% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Praseodímio
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-10-0
Physical Form: ≈4.23g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011174
Fórmula:
Pr Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011174 Número CAS: 7440-10-0 EINECS: 231-120-3 |