Praseodímio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13962.FF
13962.FI
13962.FFEA
248
EUR
13962.FF
13962.FI
Praseodímio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Praseodímio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-10-0
Physical Form: ≈0.42g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011174
Fórmula:
Pr Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011174 Número CAS: 7440-10-0 EINECS: 231-120-3 UN: 3178 ADR: 4.1,III |