Praseodímio 99% REO basis, ingot
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
00267.09
00267.18
00267.09EA
129
EUR
00267.09
00267.18
Praseodímio 99% REO basis, ingot
Praseodímio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-10-0
Physical Form: Packaged under mineral oil
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011174
Fórmula:
Pr Peso Molecular: 140.91 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011174 Número CAS: 7440-10-0 EINECS: 231-120-3 UN: 3178 ADR: 4.1 II |