Print…
Iodo 99.5-100.5% Ph. Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
24762.265EA 186 EUR
24762.265 24762.290
Iodo 99.5-100.5% Ph. Eur.
Iodo
Fórmula: I₂
Ponto de ebulição: 184,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 114 °C
Densidade: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011355
Número CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1),III
ALCANCE: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036
Encomendar
Assay 99.5 - 100.5%
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes Test
Identification B Passes Test
Bromides and Chlorides Max. 250 ppm
Non-Volatile Residue Max. 0.1%
Residual Solvents Passes Test
Residual solvents Passes test