Print…
Iodo ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimado
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
24755.181EA 44.6 EUR
24755.181 24755.294 24755.460
Iodo ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimado
Iodo
Fórmula: I₂
Peso Molecular: 253.81 g/mol
Ponto de ebulição: 184.3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 114
Densidade: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011355
Número CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1) III
ALCANCE: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036
Encomendar
Assay Min. 99 %
Non-volatile residue Max. 0.05 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.025 %