Print…
Iodo ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. reagente analítico, sublimado, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.04761.0100 1.04761.0500
1.04761.0100EA 64.64 EUR
1.04761.0100 1.04761.0500
Iodo ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. reagente analítico, sublimado, Supelco®
Iodo
Certistain dyes for microscopy are tested for their chemical composition and in particular for their functional use in accordance with strict specifications.
  • The dyes ensure consistent staining results.
Fórmula: I₂
Ponto de ebulição: 184,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 114 °C
Densidade: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011355
Número CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 13,05036
Encomendar
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 253.8 g/mol
Bulk Density 2100 kg/m3
Boiling Point 185 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.41 hPa (25 °C)
Density 4.93 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 (H2O) (saturated solution)
Viscosity Kinematic 0.57 mm2/s (116 °C) liquid