Print…
Iodo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
1118.0100EA 0 EUR
1118.0100 1118.0250 1118.1000
Iodo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Iodo
Fórmula: I₂
Peso Molecular: 253.81 g/mol
Ponto de ebulição: 184.3
Ponto de Fusão: 114
Densidade: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011355
Número CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036
Encomendar
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.8 %
Chloride and Bromine (as Cl) max. 0.003 %
Non-volatile Matter max. 0.01 %