Iodo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 7553-56-2
Molecular Formula: I2
Formula Weight: 253.81
Flash Point: None
Physical Form: Cryst solid
Density: 4.930
Appearance: Grey to purple
Odour: Irritating
Melting Point: 183-186° subl.
Beilstein Reference: 969212
Merck Reference: 14,5014
UN No.: 3495
MDL No.: MFCD00011355
Fórmula:
I₂ Ponto de ebulição: 184,3 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 114 °C Densidade: 4,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011355 Número CAS: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8,III Merck Index: 14,5014 |