Iodo ≥99.5%, cristalino
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
14248.14
14248.30
14248.A1
14248.14EA
56.2
EUR
14248.14
14248.30
14248.A1
Iodo ≥99.5%, cristalino
Iodo
Purity: 99.5%
CAS No.: 7553-56-2
Molecular Formula: I2
Formula Weight: 253.81
Physical Form: Solid
Density: 4.930
Melting Point: 183-186° subl.
UN No.: 3495
MDL No.: MFCD00011355
Fórmula:
I₂ Ponto de ebulição: 184,3 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 183…186 °C (sublimação) Densidade: 4,930 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011355 Número CAS: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8,III Merck Index: 13,05036 |