Print…
Iodo ≥99.9985% (baseado nos metais), cristais, Puratronic®, resublimado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10619.14 10619.22 10619.36 10619.88
10619.14EA 145 EUR
10619.14 10619.22 10619.36 10619.88
Iodo ≥99.9985% (baseado nos metais), cristais, Puratronic®, resublimado
Iodo
Fórmula: I₂
Ponto de ebulição: 184,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 183…186 °C (sublimação)
Densidade: 4,930
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011355
Número CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
Encomendar
Appearance (Colour) Grey
Form Crystalline
Total Metal Impurities ≤0.0015% (15 ppm)