Print…
Iodo ≥99.99% (baseado nos metais), cristalino
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
00158.18 00158.30
00158.18EA 118 EUR
00158.18 00158.30
Iodo ≥99.99% (baseado nos metais), cristalino
Iodo
Fórmula: I₂
Ponto de ebulição: 184,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 183…186 °C (sublimação)
Densidade: 4,930
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011355
Número CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036