Print…
Iodo 99+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
387050250 387051000 387052500 387050010
ACRO387050250EA 27.3 EUR
ACRO387050250 ACRO387051000 ACRO387052500 ACRO387050010
Iodo 99+%, puro
Iodo
Fórmula: I₂
Ponto de ebulição: 185 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 113 °C
Densidade: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011355
Número CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
Encomendar
Appearance Dark grey Metallic spheres
Titration Iodometric ≥99.0 %
Insoluble matter Pass