Print…
Iodo 99.5%, extra puro, sublimado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
196561000 196565000 196560025
ACRO196561000EA 68.5 EUR
ACRO196561000 ACRO196565000 ACRO196560025
Iodo 99.5%, extra puro, sublimado
Iodo
Fórmula: I₂
Ponto de ebulição: 184,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 113 °C
Densidade: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011355
Número CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
Encomendar
Appearance Dark grey Metallic spheres
Titration Iodometric ≥99.4 %
Chloride and Bromide ≤0.005 %
Insoluble matter Passes test