Brometo de hidrogénio 32% (w/w) em ácido acético para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Hydrogen bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18856.0250
8.18856.1000
8.18856.0250EA
41.9
EUR
8.18856.0250
8.18856.1000
Brometo de hidrogénio 32% (w/w) em ácido acético para síntese, Sigma-Aldrich®
Brometo de hidrogénio
Fórmula:
HBr Peso Molecular: 80.91 g/mol Ponto de ebulição: -66.7 Ponto de Fusão: -86 Densidade: 1.38 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011323 Número CAS: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 UN: 2920 ADR: 8 (3) II Merck Index: 13,04799 |
Bulk Density | (20 °C) soluble |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure | 360 hPa (20 °C) |
Density | 1.38 g/cm3 (20 °C) |