Print…
Bromo 99.6% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
196660010 196660250 196662500
ACRO196660010EA 205 EUR
ACRO196660010 ACRO196660250 ACRO196662500
Bromo 99.6% para análise
Bromo
Fórmula: Br₂
Ponto de ebulição: 58,7 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –7,2 °C
Densidade: 3,111 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010896
Número CAS: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01378
Encomendar
Appearance Dark red-brown Liquid
Titration Iodometric ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤100 ppm
Chlorine (Cl) ≤500 ppm
Iodine (I) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤30 ppm