Print…
Telúrio ≥99.9999% (baseado nos metais), lingote quebrado, Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12607.14 12607.22 12607.36
12607.14EA 211 EUR
12607.14 12607.22 12607.36
Telúrio ≥99.9999% (baseado nos metais), lingote quebrado, Puratronic®
Telúrio
Purity: 99.9999+% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Fórmula: Te
Ponto de ebulição: 990 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134062
Número CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273