Print…
Telúrio ≥99.999% (baseado nos metais), pó -200 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11075.09 11075.18 11075.30
11075.09EA 95.8 EUR
11075.09 11075.18 11075.30
Telúrio ≥99.999% (baseado nos metais), pó -200 mesh
Telúrio
Purity: 99.999% CAS No.: 13494-80-9 Physical Form: Powder Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00134062
Fórmula: Te
Ponto de ebulição: 990 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134062
Número CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273