Print…
Telúrio ≥99.99% (baseado nos metais), lingote quebrado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11073.18 11073.30
11073.18EA 108 EUR
11073.18 11073.30
Telúrio ≥99.99% (baseado nos metais), lingote quebrado
Telúrio
Purity: 99.99% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Fórmula: Te
Ponto de ebulição: 990 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134062
Número CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273