Print…
Telúrio ≥99.999% (baseado nos metais), pastilhas
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10362.14 10362.22 10362.36
10362.14EA 78.6 EUR
10362.14 10362.22 10362.36
Telúrio ≥99.999% (baseado nos metais), pastilhas
Telúrio
Purity: 99.999+% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Fórmula: Te
Ponto de ebulição: 990 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134062
Número CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273