Print…
Telúrio 99+% (baseado em traços de metais), pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
420020100 420021000
ACRO420020100EA 27.6 EUR
ACRO420020100 ACRO420021000
Telúrio 99+% (baseado em traços de metais), pó
Telúrio
Fórmula: Te
Ponto de ebulição: 990 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134062
Número CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273
Encomendar
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤1.0 %
Melting point 77 to 81 °C
GC ≥97.5 %