Print…
Telúrio 99.8% (baseado em traços de metais), pó -200 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
315991000 315990250 315995000
ACRO315991000EA 140 EUR
ACRO315991000 ACRO315990250 ACRO315995000
Telúrio 99.8% (baseado em traços de metais), pó -200 mesh
Telúrio
Fórmula: Te
Ponto de ebulição: 990 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134062
Número CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273
Encomendar
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %