Print…
Selénio, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.07714.0050 1.07714.0250 1.07714.1000
1.07714.0050EA 128 EUR
1.07714.0050 1.07714.0250 1.07714.1000
Selénio, Supelco®
Selénio
Fórmula: Se
Ponto de ebulição: ∼685 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 217 °C
Densidade: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134090
Número CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 217 °C
Molar Mass 78.96 g/mol
Bulk Density 1270 kg/m3
Boiling Point 685 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)