Print…
Selénio, pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A12592.0B A12592.18 A12592.30
A12592.0BEA 500 EUR
A12592.0B A12592.18 A12592.30
Selénio, pó
Selénio
Fórmula: Se
Ponto de ebulição: ∼685 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 217 °C
Densidade: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134090
Número CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572