Print…
Selénio 99.5+%, pó 200 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
198070500 198072500 198070010
ACRO198070500EA 73 EUR
ACRO198070500 ACRO198072500 ACRO198070010
Selénio 99.5+%, pó 200 mesh
Selénio
Fórmula: Se
Ponto de ebulição: 685 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 217 °C
Densidade: 4,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134090
Número CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572
Encomendar
Appearance Dark grey to black Powder
Assay ≥99.50 %
Particle size ≤200 mesh
Arsenic (As) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤200 ppm
Mercury (Hg) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Tellurium (Te) ≤1000 ppm