Print…
Fósforo, vermelho ≥99.999% (baseado em metais), pastilhas, Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10670.03 10670.18
10670.03EA 58.2 EUR
10670.03 10670.18
Fósforo, vermelho ≥99.999% (baseado em metais), pastilhas, Puratronic®
Fósforo
Purity: 99.999% CAS No.: 7723-14-0 Physical Form: Solid UN No.: 1338 MDL No.: MFCD00133771
Fórmula: P
Peso Molecular: 30.97 g/mol
Densidade: ∼2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133771
Número CAS: 7723-14-0
EINECS: 231-768-7
UN: 1338
ADR: 4.1 III