Print…
Fósforo, vermelho ≥99.999% (baseado em metais), pastilhas, Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
00248.03 00248.09 00248.18
00248.03EA 86 EUR
00248.03 00248.09 00248.18
Fósforo, vermelho ≥99.999% (baseado em metais), pastilhas, Puratronic®
Fósforo
Purity: 99.999+% CAS No.: 7723-14-0 Physical Form: Solid Appearance: Reddish-brown UN No.: 1338 MDL No.: MFCD00133771
Fórmula: P
Peso Molecular: 30.97 g/mol
Densidade: ∼2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133771
Número CAS: 7723-14-0
EINECS: 231-768-7
UN: 1338
ADR: 4.1 III