Print…
Antimónio ≥99.999% (baseado em metais), balas esféricas 1-5 mm (0.04-0.20 in) baixo em óxido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Ampulado sob árgon
38618.09 38618.18
38618.09EA 195 EUR
38618.09 38618.18
Antimónio ≥99.999% (baseado em metais), balas esféricas 1-5 mm (0.04-0.20 in) baixo em óxido
Antimónio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: Ampouled under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Fórmula: Sb
Peso Molecular: 121.76 g/mol
Ponto de ebulição: 1637
Ponto de Fusão: 630
Densidade: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134030
Número CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733